Få mere at vide
Lithium tetrafluoroborate, 98%
Artikelnummer. 11307217
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307217 10 g 10g
11317217 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307217 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011528.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Lithiumtetrafluorborat anvendes i vid udstrækning som en elektrolyt i primære og sekundære celler. Det bruges i genopladelige Li-ion-batterier. Elektrolytterne er ikke-vandige opløsninger af lithiumtetrafluorborat i de organiske medier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14283-07-9
Molekylær formel BF4Li
Molekylvægt (g/mol) 93.74
MDL nummer MFCD00011087
InChI nøgle UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
IUPAC navn lithium;tetrafluorborat
SMIL [Li+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 293°C to 300°C (decomposition)
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Lineær formel LiBF4
FN nummer UN3260
Merck Index 14,5543
Opløselighedsinformation Soluble in water and tetrahydrofuran. Slightly soluble is diethyl ether.
Formel vægt 93.75
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Very Hygroscopic
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.