Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium tetrafluoroborate |
| Smeltepunkt | 275 °C |
| Navn note | 98% |
| Farve | Grå til hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver og/eller krystaller |
| Mængde | 50 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.852 |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Tæthed | 0.8520g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.