Få mere at vide
Lithium tetrafluoroborate, 98%, pure
Artikelnummer. 10032880 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10032880 10 g Plastflaske 10g
10358550 50 g Plastflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10032880 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223770100
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 14283-07-9 | BF4Li | 93.74 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14283-07-9
Molekylær formel BF4Li
Molekylvægt (g/mol) 93.74
MDL nummer MFCD00011087
InChI nøgle UFXJWFBILHTTET-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tetrafluoroborate, lithium fluoroborate, lithium tetra fluoroborate, lithium 1+ ion tetrafluoroborate, lithium borofluoride, unii-af751cnk2n, libf4, lithotab tetrafluoroborate, acmc-209cp3, af751cnk2n
PubChem CID 4298216
IUPAC navn lithium(1+)tetrafluorboranid
SMIL [Li+].F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetrafluoroborate
Smeltepunkt 275°C
Navn note 98%
Farve Grå til hvid
Fysisk form Crystalline Powder and/or Crystals
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 98%
Lineær formel LiBF4
Fieser 05,416; 10,248
Merck Index 15, 5599
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 93.75
Procent renhed 98%
Grad Ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 0.852
Tæthed 0.8520g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tetrafluoroborate, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.