Få mere at vide
Lithiumtetrachlorpalladat(II), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353337
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11353337 1 g 1g
11343337 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017316.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15525-45-8
Det fungerer som en katalysator i organiske reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15525-45-8
MDL nummer MFCD00011082
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetrachloropalladate(II)
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 262.09
Følsomhed Moisture sensitive