Få mere at vide
Lithium tetrachlorocuprate, 0.1M in THF
Artikelnummer. 11367957
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367957 100 mL 100ml
11480500 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 020620.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15489-27-7 | Cl4CuLi2 | 219.226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15489-27-7
Molekylær formel Cl4CuLi2
Molekylvægt (g/mol) 219.226
MDL nummer MFCD00011081
InChI nøgle HCJWWBBBSCXJMS-UHFFFAOYSA-J
PubChem CID 11074879
IUPAC navn dilithium;tetrachlorkobber(2-)
SMIL [Li+].[Li+].Cl[Cu-2](Cl)(Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetrachlorocuprate
Farve Orange
Fysisk form Væske
Mængde 100 mL
FN nummer UN2056
Opløselighedsinformation Difficult to mix.
Formel vægt 219.24
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.1M in THF
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.910 g/mL