Få mere at vide
Lithiumtetraborattrihydrat, 96%
Artikelnummer. 11494153
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494153 100 g 100g
11404163 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11494153 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10358.22
 Begrænset vare
På lager
CAS: 37195-62-3 | Li2B4O7·3H2O
Det anvendes i konduktanserne af nogle kalium- og natriumsalte i dimethylformamid ved 25 °C.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes i konduktanserne af nogle kalium- og natriumsalte
i dimethylformamid ved 25 C.°
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 37195-62-3
Molekylær formel Li2B4O7·3H2O
MDL nummer MFCD00167253
Synonym lithium borate trihydrate, acmc-1ajhy, trilithium 1+ trihydrate borate, trilithium 1+ ion trihydrate borate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetraborate trihydrate
Mængde 100 g
Merck Index 14,5524
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 223.17 (169.12 Vandfri)
Procent renhed 96%