Få mere at vide
Lithium tetraborate, Puratronic™, 99.998% (metals basis)
Artikelnummer. 11306837
Mængde:
25 g
100 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
25g
Artikelnummer. 11306837
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010744.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12007-60-2 | B4Li2O7 | 169.11 g/mol
Anvendes i laboratoriet som LB (Lithiumborat) buffer til gelelektroforese af DNA og RNA. Anvendt i borax-fusionsmetoden til at modificere mineralpulverprøver til analyse ved WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence) Spectroscopy. Fungerer som en ingrediens i fremstillingen af glas og keramik. Nyttigt foder, der opløser basiske oxider som CaO og MgO. En blanding af lithiummetaborat og lithiumtetraborat er nyttig til at opløse de fleste af de uorganiske oxider for at muliggøre spektrokemisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-60-2
Molekylær formel B4Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00011083
InChI nøgle RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dilithium(1+)bicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetraborate
Smeltepunkt 930°C
Navn note Puratronic™
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Li2B4O7
Merck Index 14,5524
Opløselighedsinformation Moderately soluble in water.
Formel vægt 169.12
Procent renhed 99.998%
Lugt Odorless
Tæthed 2.4