Få mere at vide
Lithiumtetraborat, Honeywell™
Artikelnummer. p-7071903 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Artikelnummer. 15672190
Brand: Honeywell Research Chemicals 222534250G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥99,9% spormetaller
  • Vi er din leverandør af højkvalitets laboratoriereagenser og kemikalier til analytiske og kemiske laboratorier:
    Opløsningsmidler– ACS specifik anvendelse (HPLC), ACS generel anvendelse, opløsningsmidler til histologi og reagenskvalitet til kemisk syntese og andre industrielle anvendelser.
    Uorganiske stoffer– Kemisk syntese og uorganisk kemi inklusive essentielle syrer og baser, salte, metaller og grundstoffer og reagenser til kemiske reaktioner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-60-2
Molekylær formel B4Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00011083
InChI nøgle RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dilithium(1+)bicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Tetraborate
Mængde 250 g
Lineær formel Li2B4O7
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 169.12g/mol
Procent renhed ≥99.9% (trace metals basis)
Tæthed ≥0.25g/mL at 25°C