Få mere at vide
Lithium Tetraborate, Flux Grade, BAKER INSTRA-ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Tetraborate |
| Navn note | Flux Grade |
| CAS | 12007-60-2 |
| Mængde | 500 g |
| Molekylær formel | B4Li2O7 |
| MDL nummer | MFCD00011083 |
| InChI nøgle | RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2 |
| IUPAC navn | dilithium(1+) bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate) |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.11 |
| Vis mere |