Få mere at vide
Lithium tetraborate, 99% (metals basis)
Artikelnummer. 11376748
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11376748 50 g 50g
11386748 250 g 250g
11366748 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11376748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013419.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-60-2 | B4Li2O7 | 169.11 g/mol
Anvendes i laboratoriet som LB (Lithiumborat) buffer til gelelektroforese af DNA og RNA. Anvendt i borax-fusionsmetoden til at modificere mineralpulverprøver til analyse ved WDXRF (Wavelength Dispersive X-Ray Fluorescence) Spectroscopy. Fungerer som en ingrediens i fremstillingen af glas og keramik. Nyttigt foder, der opløser basiske oxider som CaO og MgO. En blanding af lithiummetaborat og lithiumtetraborat er nyttig til at opløse de fleste af de uorganiske oxider for at muliggøre spektrokemisk analyse.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12007-60-2
Molekylær formel B4Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 169.11
MDL nummer MFCD00011083
InChI nøgle RDZCISUGRQUANA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dilithium(1+)bicyclo[3.3.1]tetraboroxan-3,7-bis(ylium)-1,5-diuid-1,5-bis(olat)
SMIL [Li+].[Li+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tetraborate
Smeltepunkt 930°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 99% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Moderately soluble in water.
Formel vægt 169.12
Tæthed 2.4 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tetraborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Boron lithium oxide