Få mere at vide
Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate (35%/65%) Fusion Flux Pure Crystal For Sample Preparation, SPEX CertiPrep™
Shop alle SPEX Certiprep produkterBeskrivelse
Indeholder
NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
- Pure Grade Fusion Flux
- 1 kg
- Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate (35%/65%)
Certificeringer
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Tetraborate/Lithium Metaborate |
| Navn note | Fusion Flux |
| Mængde | 1 kg |
| Grad | Pure |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | Various |
| Emballage | Triple-leached LDPE bottle |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- FUSION FLUX-PURE
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
- P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
- P103-Læs etiketten før brug.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P405-Opbevares under lås.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: lithium metaborate
Product intended for laboratory use only