Få mere at vide
Lithium tert-butoxid, 99%
Artikelnummer. 15422677
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422677 1 kg 1kg
15412677 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422677 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046366.A1
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80,055 g/mol
Lithium-tert-butoxid er en mild base, der anvendes i organisk syntese. Det er involveret i alfa-alkyleringsreaktionen af ketoner med primære alkoholer. Det bruges som en katalysator i reduktionen af ketoner til de tilsvarende sekundære alkoholer. Det fungerer som lithiumkilde, der anvendes til fremstilling af Li x Ti yOz tynde film. Yderligere bruges det sammen med organometalliske reagenser/katalysatorer for at modificere deres reaktivitet og selektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1907-33-1
Molekylær formel C4H9LiO
Molekylvægt (g/mol) 80.055
MDL nummer MFCD00050479
InChI nøgle LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
IUPAC navn lithium;2-methylpropan-2-olat
SMIL [Li+].CC(C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tert-butoxide
Smeltepunkt ∼150 °C (dekomponering)
Farve Hvid til cremet
Lugt Lugtfri
Lineær formel (CH3)3COLi
Mængde 1 kg
FN nummer UN3206
Beilstein 3620018
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen, hexan, tetrahydrofuran og methyltert-butylether.
Formel vægt 80.06
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver