Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium tert-butoxide |
| Farve | Hvid til gul |
| Tæthed | 0.8900g/mL |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | LiOCH(CH3)3 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | 2925 |
| Specifik vægtfylde | 0.89 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium tert-butoxide
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarligt fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H228-Brandfarligt fast stof.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-2-propanollithium salt