Få mere at vide
Lithium tert-butoxid, 99,9% (metalbasis)
Artikelnummer. 11379618
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11379618 10 g 10g
11389618 2 g 2g
11369618 50 g 50g
11399618 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11379618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044133.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80,055 g/mol
Lithium-tert-butoxid er en mild base, der anvendes i organisk syntese. Det er involveret i alfa-alkyleringsreaktionen af ketoner med primære alkoholer. Det bruges som en katalysator i reduktionen af ketoner til de tilsvarende sekundære alkoholer. Det fungerer som lithiumkilde, der anvendes til fremstilling af Li x Ti yOz tynde film. Yderligere bruges det sammen med organometalliske reagenser/katalysatorer for at modificere deres reaktivitet og selektivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1907-33-1
Molekylær formel C4H9LiO
Molekylvægt (g/mol) 80.055
MDL nummer MFCD00050479
InChI nøgle LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
IUPAC navn lithium;2-methylpropan-2-olat
SMIL [Li+].CC(C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tert-butoxide
Smeltepunkt ∼150 °C (dekomponering)
Farve Hvid til cremet
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel (CH3)3COLi
Mængde 10 g
FN nummer UN3206
Beilstein 3620018
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen, hexan, tetrahydrofuran og methyltert-butylether.
Formel vægt 80.06
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tert-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium tert-butoxide