Få mere at vide
Lithium tert-butoxid, 2,2M opløsning i THF, stabiliseret, AcroSeal™
Artikelnummer. 10518473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10518473 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10312383 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10518473 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 379311000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1907-33-1 | C4H9LiO | 80,06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1907-33-1 , 109-99-9
Molekylær formel C4H9LiO
Molekylvægt (g/mol) 80.06
MDL nummer MFCD00050479
InChI nøgle LZWQNOHZMQIFBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tert-butoxide, lithium 2-methylpropan-2-olate, tert-butoxylithium, lithium tert-butylate, lithium tert-butanolate, tert-butyl alcohol, lithium salt, lithium t-butoxide, 2-methyl-2-propanol lithium salt, 2-propanol, 2-methyl-, lithium salt, lithium 1+ ion 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 23664764
IUPAC navn lithium;2-methylpropan-2-olat
SMIL [Li+].CC(C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tert-butoxide
Farve Gul til Brun
Tæthed 0.8900g/mL
Flammepunkt −22 °C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Lineær formel LiOCH(CH3)3
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.89
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kraftig reaktion
Formel vægt 80.06
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tert-butoxide, solution in THF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.