Få mere at vide
Lithiumtartrat monohydrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388118
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388118 250 g 250g
11378118 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039357.30
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 6108-32-3 | C4H6Li2O7 | 179.965 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6108-32-3
Molekylær formel C4H6Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 179.965
MDL nummer MFCD00054421
InChI nøgle GNDOSKKVQUGWFB-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium tartrate monohydrate, lithium tartrate 1-hydrate, c4h4o6.2li.h2o, dilithium 1+ hydrate tartrate, dilithium 1+ ion hydrate tartrate, lithium 2,3-dihydroxybutanedioate-water 2/1/1
PubChem CID 18463206
IUPAC navn dilithium;2,3-dihydroxybutandioat;hydrat
SMIL [Li+].[Li+].C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Lithium tartrate monohydrate
Lugt Odorless
Mængde 250 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 179.97 (161.97 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder or Aggregates
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.