Få mere at vide
Lithiumtarratmonohydrat, 99%
Artikelnummer. 11378118
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11378118 50 g 50g
11388118 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11378118 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039357.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-08-2026
CAS: 6108-32-3 | C4H6Li2O7 | 179,965 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6108-32-3
Molekylær formel C4H6Li2O7
Molekylvægt (g/mol) 179.965
MDL nummer MFCD00054421
InChI nøgle GNDOSKKVQUGWFB-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium tartrate monohydrate, lithium tartrate 1-hydrate, c4h4o6.2li.h2o, dilithium 1+ hydrate tartrate, dilithium 1+ ion hydrate tartrate, lithium 2,3-dihydroxybutanedioate-water 2/1/1
PubChem CID 18463206
IUPAC navn dilithium;2,3-dihydroxybutandioat;hydrat
SMIL [Li+].[Li+].C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tartrate monohydrate
Lugt Odorless
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Soluble in water
Formel vægt 179.97 (161.97 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Fysisk form Powder or Aggregates