Få mere at vide
Lithiumtantaloxid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11324797
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324797 10 g 10g
11314797 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041834.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12031-66-2 | LiO3Ta | 235.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12031-66-2
Molekylær formel LiO3Ta
Molekylvægt (g/mol) 235.88
MDL nummer MFCD00016174
InChI nøgle JNQQEOHHHGGZCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium tantalate, lithium oxido dioxo tantalum, lithium 1+ tantalumoylolate
PubChem CID 5148101
IUPAC navn lithium;oxido(dioxo)tantal
SMIL [Li+].[O--].[O--].[O--].[Ta+5]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tantalum oxide
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Formel vægt 235.89
Procent renhed 99.9%