Få mere at vide
Lithium tantalum ethoxide, 99.9% (metals basis), 5% w/v in ethanol, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364438
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11364438 25 mL 25ml
11374438 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11364438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042344.AC
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Precursor for Lithium tantalum oxide films
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 127503-04-2
MDL nummer MFCD00210630
Synonym lithium tantalum ethoxide
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium tantalum ethoxide
Farve Yellow
Lugt Alcohol-like
Assay Procent Noter (metals basis)
Lineær formel LiTa(OCH2CH3)6
Mængde 25 mL
FN nummer UN1170
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 458.04
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium tantalum ethoxide 5% w/v in ethanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P403+P235-Opbevares på et godt ventileret sted. Opbevares køligt.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethyl alcohol, Lithium tantalum ethoxide