Få mere at vide
Lithiumsulfid, 99,9% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11397567
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
2g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11397567 10 g 10g
11307577 2 g 2g
11387567 50 g 50g
11460310 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11397567 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012839.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12136-58-2 | Li2S | 45.94 g/mol
Det fungerer som en superleder og er meget udbredt i lithium-svovl-batterier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12136-58-2
Molekylær formel Li2S
Molekylvægt (g/mol) 45.94
MDL nummer MFCD00011085
InChI nøgle GLNWILHOFOBOFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym lithium sulfide, lithium sulfide li2s, lithium sulphide, anhydrous, li2s, zwdbutfcwlvlcq-uhfffaoysa-n, lithium sulfide trace metals basis
PubChem CID 64734
SMIL [Li+].[Li+].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfide
Smeltepunkt 900°C to 975°C
Farve Gul
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.9% (Metal basis)
Opløselighedsinformation soluble in water and ethanol
IUPAC navn dilithium(1+)sulfandiid
Formel vægt 45.95
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Yellow powder
Tæthed 1.66 g/cm3 at 20°C