Få mere at vide
Lithium Sulfate Monohydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15877380
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
15877380 50 g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Artikelnummer. 15877380 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1056970050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
99.99 Suprapur™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Sulfate Monohydrate
Smeltepunkt 120°C
CAS 10102-25-7
Mængde 50 g
MDL nummer MFCD00149766
Synonym Lithium sulfate monohydrate, Lithium sulfate monohydrate
Molekylvægt (g/mol) 109.94 (Anhydrous Basis)
Grad Research
Tæthed 2.05 g/cm3 at 20°C