missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Lithium Sulfate Monohydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium Sulfate Monohydrate |
| Smeltepunkt | 120°C |
| CAS | 10102-25-7 |
| Mængde | 250 g |
| MDL nummer | MFCD00149766 |
| Synonym | Lithium sulfate monohydrate, Lithium sulfate monohydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 109.94 (Anhydrous Basis) |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.05 g/cm3 at 20°C |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?