Få mere at vide
Lithiumsulfatmonohydrat, puriss pa, ACS,≥ 99,0 % (tørret basis, T), Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkterBeskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 236°C |
| Farve | Hvid |
| pH | 6.0 to 9.5 (at 104g/L 25°C) |
| Fysisk form | Granulat |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | Li2SO4 · H2O |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 127.96g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% (dried basis, T) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Lithium sulfate monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium sulfate-1-hydrate