Få mere at vide
Lithium Sulfate Monohydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724571 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10724571 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Artikelnummer. 10724571 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. L/2450/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 860°C
CAS 10102-25-7
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 100 g
Molekylær formel H2Li2O5S
MDL nummer MFCD00149766
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
InChI nøgle RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
SMIL [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn dilithium;sulfate;hydrate
Molekylvægt (g/mol) 127.95
PubChem CID 165815
Formel vægt 127.96g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.