Få mere at vide
Lithiumsulfat monohydrat, (ACS reagenskvalitet), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11422872 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11422872 500 g
11412872 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11422872 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215253990
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
ACS reagenskvalitetskemikalie egnet til analytiske og laboratorieapplikationer.
  • Kvalitet: ACS-reagens
  • Molekylformel: H2Li2O5S
  • Molekylvægt: 127,96 g/mol
  • CAS-nummer: 10102-25-7
  • Smeltepunkt: 130 °C
  • Densitet: 2,1 g/ml
  • Opløselighed: Opløselig i koldt vand
  • Opbevaring: Stuetemperatur
  • Fareerklæring: H302
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-25-7
Molekylær formel H2Li2O5S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00149766
InChI nøgle RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC navn dilithium(1+)hydratsulfat
SMIL [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Sulfate Monohydrate
Mængde 500 g
Følsomhed Hygroskopisk
Renhedsgrad noter Opfylder ACS' krav til kemikalier i reagensen
Lineær formel Li2SO4·H2O
Opløselighedsinformation Vandopløselig
ChEBI CHEBI:63300
Formel vægt 128
Grad ACS-reagens