Få mere at vide
Lithiumsulfat monohydrat, ACS, 99,0% min
Beskrivelse
Lithiumsulfat monohydrat bruges i solpaneler og potentiale for en ny klasse batteri. Det bruges også til behandling af bipolar lidelse og til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen. Det bruges også som et additiv til portlandcement for at fremskynde hærdningen. Det er også involveret som en katalysator i elimineringsreaktionen for omdannelsen af n-butylbromid til 1-buten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 130 °C-H2O |
| Farve | Farveløs |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 100 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Udseende | Farveløse granuler |
| Analyseprocentområde | 99,0% min. |
| Tæthed | 2.06 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. Opløseligt i vand. Uopløseligt i ethanol, acetone og pyridin. |
| Vis mere |