Få mere at vide
Lithium sulfate monohydrate, ACS, 99.0% min
Artikelnummer. 11373258
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
100g
2kg
500g
Artikelnummer. 11373258
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 036216.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Maksimalt niveau af urenheder: Tab ved tørring ved °150 C 13,0-15,0 %, Uopløseligt stof 0,01 %, Cl 0,002 %, NO 3 0,001 %, Tungmetaller (som Pb) 0,001 %, Fe 0,001 %, K 0,05 %, K 0,05 %.
Lithiumsulfat monohydrat bruges i solpaneler og potentiale for en ny klasse batteri. Det bruges også til behandling af bipolar lidelse og til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen. Det bruges også som et additiv til portlandcement for at fremskynde hærdningen. Det er også involveret som en katalysator i elimineringsreaktionen for omdannelsen af n-butylbromid til 1-buten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-25-7
Molekylær formel H2Li2O5S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00149766
InChI nøgle RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
SMIL [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate monohydrate
Smeltepunkt 130°C-H2O
Farve Farveløs
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99.0% min.
Opløselighedsinformation Soluble in water. Soluble in water. Insoluble in ethanol,acetone and pyridine.
IUPAC navn dilithium(1+)hydratsulfat
Formel vægt 127.96 (109.94 Anhydrous)
Grad ACS
Lugt Odorless
Udseende Colorless granules
Tæthed 2.06 g/cm3 at 20°C