Få mere at vide
Lithiumsulfat monohydrat, 99%
Beskrivelse
Lithiumsulfat bruges til at behandle bipolar lidelse. Det bruges også til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen, fordi de er meget effektive lydgeneratorer. Det bruges også i byggesten og kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lithiumsulfat bruges til at behandle bipolar lidelse. Det bruges også til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen, fordi de er meget effektive lydgeneratorer. Det bruges også i byggesten og kemisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 340 g/L (20 C)
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium sulfate monohydrate |
| Smeltepunkt | 130 °C (i -H2O) |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Tæthed | 2.06 |
| Merck Index | 14,5541 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. 340 g/L (20 C) |
| Formel vægt | 127,96 (109,94 Vandfri) |
| Procent renhed | 99% |
Sikkerhed og håndtering
- Lithium sulfate monohydrate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Lithium sulfate monohydrate