Få mere at vide
Lithium sulfate monohydrate, 99%
Artikelnummer. 11488603
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11488603 100 g 100g
11498603 500 g 500g
11408613 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11488603 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10410.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127.95 g/mol
Lithiumsulfat bruges til at behandle bipolar lidelse. Det bruges også til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen, fordi de er meget effektive lydgeneratorer. Det bruges også i byggesten og kemisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Lithiumsulfat bruges til at behandle bipolar lidelse. Det bruges også til ikke-destruktiv testning af ultralydstypen, fordi de er meget effektive lydgeneratorer. Det bruges også i byggesten og kemisk syntese.
Opløselighed
Opløseligt i vand. 340 g/L (20 C)
Bemærkninger
Opbevares under tør inert gas. Beskyt mod fugt og vand. Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-25-7
Molekylær formel H2Li2O5S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00149766
InChI nøgle RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC navn dilithium;sulfat;hydrat
SMIL [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate monohydrate
Smeltepunkt 130°C (in -H2O)
Mængde 100 g
Merck Index 14,5541
Opløselighedsinformation Soluble in water. 340g/L (20 C)
Formel vægt 127.96 (109.94 Anhydrous)
Procent renhed 99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.06
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium sulphate monohydrate