Få mere at vide
Lithium sulfate monohydrate, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 12695117 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
12695117 100 g 100g
12605127 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12695117 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 447911000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-25-7
Molekylær formel H2Li2O5S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00149766
InChI nøgle RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC navn dilithium(1+) hydrate sulfate
SMIL [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate monohydrate
Smeltepunkt 860.0°C
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Li2SO4·H2O
Opløselighedsinformation Solubility in water: 295.5g/L (20°C).
Formel vægt 127.96
Procent renhed 99%
Grad Biochemical
Emballage Plastic bottle
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.