Få mere at vide
Lithiumsulfat monohydrat, 99+%, ren
Artikelnummer. 10209253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10209253 1 kg Plastflaske 1kg
10424525 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218330010
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 10102-25-7 | H2Li2O5S | 127,95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10102-25-7
Molekylær formel H2Li2O5S
Molekylvægt (g/mol) 127.95
MDL nummer MFCD00149766
InChI nøgle RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate monohydrate, dilithium 1+ ion hydrate sulfate, dilithium sulfate hydrate, sufuric acid, dilithium slat, monohydrate, lithiumsulfatemonohydrate, dilithotab hydrate sulfate, lithium sulphate monohydrate, lithium sulfate, acs, ksc181s7n
PubChem CID 165815
IUPAC navn dilithium;sulfat;hydrat
SMIL [Li+].[Li+].O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate monohydrate
Smeltepunkt 860,0 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Tab ved tænding 13,5 % til 15 % (600 °C, 2 timer)
Emballage Plastflaske
Analyseprocentområde 99+%
Lineær formel LI2SO4·H2O
Merck Index 15, 5597
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 295,5 g/L (20 °C)
Formel vægt 127.96
Procent renhed ≥99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate monohydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.