Få mere at vide
Lithium sulfate hydrate, Puratronic™, 99.996% (metals basis)
Artikelnummer. 11372078
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11372078 5 g 5g
11362078 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372078 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012983.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-48-7
Molekylær formel Li2O4S
Molekylvægt (g/mol) 109.94
MDL nummer MFCD00011086
InChI nøgle INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMIL [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate hydrate
Smeltepunkt 130°C (in -H2O)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Li2SO4·xH2O
Merck Index 14,5541
IUPAC navn dilithium;sulfat
Formel vægt 109.94 (Anhydrous)
Procent renhed 99.996%
Grad Puratronic
Tæthed 2.06 g/mL