Få mere at vide
Lithium sulfate, anhydrous, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium sulfate, anhydrous |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2 |
| Formel vægt | 109.9837 |