missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Lithium sulfate, anhydrous, TRC

Artikelnummer. 30468962
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30468962 50 g
30475976 10 g
30479295 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468962 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL46937350G

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 10377-48-7
Molekylær formel Li2SO4
Molekylvægt (g/mol) 109.95
IUPAC navn dilithium;sulfate
SMIL [Li+].[Li+].[O-]S(=O)(=O)[O-]

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate, anhydrous
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/2Li.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Formel vægt 109.9837
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.