Få mere at vide
Lithium sulfate, anhydrous, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. 11418500
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418500 25 g 25g
11408500 100 g 100g
11428500 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418500 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044352.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Lithiumsulfat, vandfrit bruges til at behandle bipolar lidelse, solpaneler og potentialet for en ny batteriklasse og bruges som en katalysator for eliminationsreaktionen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-48-7
Molekylær formel Li2O4S
Molekylvægt (g/mol) 109.94
MDL nummer MFCD00011086
InChI nøgle INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMIL [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate
Smeltepunkt 845°C
Navn note Anhydrous
Farve Hvid
Fysisk form Coarse Powder
Mængde 25 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,5541
Opløselighedsinformation Soluble in water(345g/L). Insoluble in absolute ethanol,acetone and pyridine.
IUPAC navn dilithium(1+)sulfat
Formel vægt 109.94
Procent renhed 99.99%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.22 g/mL