Få mere at vide
Lithium sulfate, anhydrous, 99.7% (metals basis)
Artikelnummer. 11386718
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11386718 250 g 250g
11396718 1 kg 1kg
11306728 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11386718 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013404.30
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Mangan(II)sulfat bruges som farvestof i farvestoffer. Det bruges også som fodertilsætningsstoffer, katalysator for syntesen af klorofyl, får planter til at vokse godt og øge produktionen. Det bruges til at lave tørretumbler af blæk og maling. Det bruges i papirfremstilling, porcelæn/keramik, medicin og andre industrier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-48-7
Molekylær formel Li2O4S
Molekylvægt (g/mol) 109.94
MDL nummer MFCD00011086
InChI nøgle INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMIL [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate, anhydrous
Smeltepunkt 845°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.7% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone,ethanol and pyridine.
IUPAC navn dilithium(1+)sulfat
Formel vægt 109.94
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende White powder
Tæthed 2.22 g/cm3 at 20°C