Få mere at vide
Lithium sulfate, 99%, extra pure, anhydrous
Artikelnummer. 10743534 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743534 1 kg Plastflaske 1kg
10184650 250 g Plastflaske 250g
15139243 5 kg Plast tromle 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10743534 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 218320010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10377-48-7 | Li2O4S | 109.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10377-48-7
Molekylær formel Li2O4S
Molekylvægt (g/mol) 109.94
MDL nummer MFCD00011086
InChI nøgle INHCSSUBVCNVSK-UHFFFAOYSA-L
Synonym lithium sulfate, lithium sulphate, dilithium sulfate, sulfuric acid, dilithium salt, lithiophor, li2so4, dilthium sulfate, sulfuric acid, lithium salt 1:2, unii-919xa137jk, lithium sulfate, anhydrous
PubChem CID 66320
ChEBI CHEBI:53474
SMIL [Li+].[Li+].[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium sulfate
Smeltepunkt 859.0°C
Navn note 99%
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk pulver
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel Li2SO4
Merck Index 15,5597
Opløselighedsinformation Solubility in water: 25.7 g/100mL (25°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
IUPAC navn dilithium(1+)sulfat
Formel vægt 109.94
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.22
Tæthed 2.2200g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium sulfate, anhydrous
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.