Få mere at vide
lithiumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11398098
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11398098 250 g 250g
11388098 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039335.30
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4485-12-5 | C9H11ClN3 | 196.66 g/mol
Lithiumstearat bruges som fortykningsmiddel og geleringsmiddel til at fremstille olier til smørefedt. Det er den aktive komponent i lithiumfedt. Desuden bruges det som smøremidler, smøremiddeladditiver, plastik og gummiprodukter. Ud over dette bruges det som stabiliseringsmiddel i plastindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4485-12-5
MDL nummer MFCD00042032
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium stearate
Smeltepunkt 220°C
Molekylær formel C9H11ClN3
Mængde 250 g
Synonym 2-1h-benzo d imidazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 2-1h-benzimidazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-ethanamine dihydrochloride, 2-2-aminoethyl benzoimidazole dihydrochloride, 2-1h-benzoimidazol-2-yl ethylamine dihydrochloride, 1h-benzimidazole-2-ethanamine, dihydrochloride, 1h-benzimidazole-ethanamine dihydrochloride, 2-2-aminoethyl benzoimidazoledihydrochloride, 2-1h-1,3-benzodiazol-2-yl ethanamine dihydrochloride, 2-benzimidazol-2-ylethylamine, chloride, chloride
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle VLIBSZCLVYXJTG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)NC(=N2)CCN.Cl.Cl
IUPAC navn 2-(lH-benzimidazol-2-yl)ethanamin;dihydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 196.66
PubChem CID 2788071
Formel vægt 290.41
Fysisk form Pulver