Få mere at vide
lithiumstearat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388098
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11388098 1 kg 1kg
11398098 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11388098 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039335.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4485-12-5 | C9H11ClN3 | 196.66 g/mol
Lithiumstearat bruges som fortykningsmiddel og geleringsmiddel til at fremstille olier til smørefedt. Det er den aktive komponent i lithiumfedt. Desuden bruges det som smøremidler, smøremiddeladditiver, plastik og gummiprodukter. Ud over dette bruges det som stabiliseringsmiddel i plastindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4485-12-5
MDL nummer MFCD00042032
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium stearate
Smeltepunkt 220°C
Molekylær formel C18H35LiO2
Mængde 1 kg
Synonym lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
InChI nøgle HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
IUPAC navn lithium;octadecanoat
Molekylvægt (g/mol) 290.42
PubChem CID 517357
Formel vægt 290.41
Fysisk form Pulver