Learn More
Lithiumstearat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Dimensione della confezione:
100g
25g
Descrizione
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Lithium stearate |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 220°C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3(CH2)16COOLi |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 290.41 |
| Vedi altri risultati |
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto