Learn More
Lithiumstearat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. p-153994 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Dimensione della confezione:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10647941
Marca: Thermo Scientific Acros 413340250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 4485-12-5 | C18H35LiO2 | 290.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4485-12-5
Molekylær formel C18H35LiO2
Molekylvægt (g/mol) 290.41
MDL nummer MFCD00042032
InChI nøgle HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
PubChem CID 517357
IUPAC navn lithium;octadecanoat
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Specifica
Kemisk navn eller materiale Lithium stearate
Navn note 95%
Smeltepunkt 220°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)16COOLi
Mængde 25 g
Formel vægt 290.41
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO– Kun brug til forskning
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato