Få mere at vide
Lithiumstearat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10647941 25 g Glasflaske 25g
10422971 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10647941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 413340250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 4485-12-5 | C18H35LiO2 | 290.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4485-12-5
Molekylær formel C18H35LiO2
Molekylvægt (g/mol) 290.41
MDL nummer MFCD00042032
InChI nøgle HGPXWXLYXNVULB-UHFFFAOYSA-M
Synonym lithium stearate, lithium octadecanoate, octadecanoic acid, lithium salt, stearic acid, lithium salt, lithalure, litholite, stavinor, lithium stearate, pure, stearic acid lithium salt, unii-p31mc94p70
PubChem CID 517357
IUPAC navn lithium;octadecanoat
SMIL [Li+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium stearate
Navn note 95%
Smeltepunkt 220°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3(CH2)16COOLi
Mængde 25 g
Formel vægt 290.41
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver