Få mere at vide
Lithium standardopløsning, til AAS, 1 mg/ml Li i 2% HCl
Artikelnummer. 10388330 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10388330 500 ml 500ml
10286680 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10388330 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196085000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    955.00 DKK
    832.65 DKK / 500ml
    Spare 122.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7439-93-2 | Li | 6,94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til atomadsorptionsspektroskopi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium standard solution
Navn note 1 mg/ml Li i 2% HCl
Emballage Plastflaske
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Tæthed 0.53
Fysisk form Løsning
Molekylær formel Li
Koncentration 995 til 1005 μg/ml Li (1 +) i 2% HCl (20 °C)
MDL nummer MFCD00134051
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li]
IUPAC navn lithium
Molekylvægt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Mængde 500 ml
ChEBI CHEBI:30145
Formel vægt 6.94
Grad AAS
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium atomic absorption standard solution
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P234-Opbevares kun i den originale beholder.
  • P390-Absorber udslip for at undgå materielskade.