Få mere at vide
Lithiumstandard: Li+ @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Beskrivelse
Lithiumstandard: Li+ @ 1000 μg/ml i H2O
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Metoder | Ionkromatografi |
| Analyt- eller komponentnavne | Lithium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Li |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Li |
| InChI formel | InChI=1S/Li |
| Vis mere |