Få mere at vide
Lithiumstandard: Li+ @ 1000 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 30003058
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30003058 500 ml
30003073 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003058 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGILIW1K500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithiumstandard: Li+ @ 1000 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder Ion Chromatography
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Li
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 500 ml
Formel vægt 7.016 g/mol