Få mere at vide
Lithiumstandard: Li @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17917779
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17917779 100 ml
17978529 500 ml
17998979 250 ml
17908899 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17917779 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPLIN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatory: This product contains an explosive precursor according to Regulation (EC) No 1148/2019, all customers must complete a declaration before delivery.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithiumstandard: Li @ 1000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Li
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Dilute HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 100 ml
Formel vægt 7.016 g/mol