Få mere at vide
Lithiumstandard: Li @ 1000 μg/g i kulbrinteolie, VHG™
Artikelnummer. 17980876
Skift visning
Mængde:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17980876 200 g
16419659 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17980876 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGOLI1000200G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithiumstandard: Li @ 1000 μg/g i kulbrinteolie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Li
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix 75 cSt mineralolie
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 200 g
Formel vægt 7,016 g/mol