Få mere at vide
Lithiumstandard: Li+ @ 100 μg/ml i H2O, VHG™
Artikelnummer. 30002927
Skift visning
Mængde:
500 ml
Artikelnummer. Mængde
30002927 500 ml
1 options
Artikelnummer. 30002927 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGILI100500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithiumstandard: Li+ @ 100 μg/ml i H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder Ionkromatografi
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Li
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 500 ml
Formel vægt 7,016 g/mol