Få mere at vide
Lithiumstandard: Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Artikelnummer. 17933426
Skift visning
Mængde:
100 ml
Artikelnummer. Mængde
17933426 100 ml
1 options
Artikelnummer. 17933426 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGLLIN100
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
VHG Labs tilbyder ISO 17034 metallo-organiske og vandige uorganiske certificerede referencematerialer til olie-, brændstof- og kølevæskeanalyse samt en række certificerede standarder til miljømæssige, farmaceutiske og industrielle anvendelser
Lithiumstandard: Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium
CAS 7439-93-2
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnavne Lithium
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel Li
Koncentration 10 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Li
InChI formel InChI=1S/Li
SMIL [Li]
IUPAC navn Lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Fortynd HNO3
Molekylvægt (g/mol) 6.94
Mængde 100 ml
Formel vægt 7,016 g/mol