Få mere at vide
Lithiumstandard: Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Beskrivelse
Lithiumstandard: Li @ 10 μg/ml i 2% HNO3
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Lithium |
| CAS | 7439-93-2 |
| Metoder | ICP/ICP-MS |
| Analyt- eller komponentnavne | Lithium |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | Li |
| Koncentration | 10 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Li |
| InChI formel | InChI=1S/Li |
| Vis mere |