Få mere at vide
Lithium Standard i baseolie 75, 5000 g/μg, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 11400299 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11400299 50 g 50g
1 options
Artikelnummer. 11400299 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. ORGLI84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    797.00 DKK
    714.34 DKK / 50g
    Spare 82.66 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li5000 μg/g
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Oil Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-93-2, 8042-47-5
Analysecertifikat Med Analysecertifikat.
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
Molekylær formel Li
MDL nummer MFCD00134051
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Li]
IUPAC navn lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix Base Oil 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvægt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Mængde 50 g
ChEBI CHEBI:30145
Grad Olie/Plasma
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug