Få mere at vide
Lithium Standard For ICP , 1000 μg/ml i 2 % HCl, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10316082 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10316082 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10316082 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLLI12X
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Li1000 μg/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Lithium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
CAS 7439-93-2, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 39 elementer på ppb-niveau.
CAS min % 1.0, 5.0, 94.0
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 1.0, 5.0, 94.0
Molekylær formel Li
MDL nummer MFCD00134051
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Type Certificeret referencemateriale
SMIL [Li]
IUPAC navn lithium
Opløsningsmiddel eller Matrix 2% HCl
Molekylvægt (g/mol) 6.94
PubChem CID 3028194
Mængde 500 mL
ChEBI CHEBI:30145
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.
2-5% HNO3    1000μg/mL    PLLI2-2Y, -2X    10,000    PLLI2-3Y, -3X
2-5% HCl    1000μg/mL    PLLI1-2X    10,000    PLLI1-3X
Vis mere Vis mindre
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug